6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901728-1G
OR901728-5G
APOSOR901728-1GEA
0
CHF
APOSOR901728-1G
APOSOR901728-5G
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₆N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062856 CAS-Nummer: 83621-01-6 |