2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901678-1G OR901678-5G
APOSOR901678-1GEA 201 CHF
APOSOR901678-1G APOSOR901678-5G
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
2-Methoxy-8-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16660313
CAS-Nummer: 885687-65-0