2-Ethoxyquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901677-1G
OR901677-25G
OR901677-5G
APOSOR901677-1GEA
174
CHF
APOSOR901677-1G
APOSOR901677-25G
APOSOR901677-5G
2-Ethoxyquinoline 98%
2-Ethoxyquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO MW: 173,211 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234738 CAS-Nummer: 46185-83-5 |