2,4-Dimethoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901626-25G
APOSOR901626-25GEA
180
CHF
APOSOR901626-25G
2,4-Dimethoxypyridine 98%
2,4-Dimethoxypyridine
Formel:
C₇H₉NO₂ MW: 139,152 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646187 CAS-Nummer: 18677-43-5 |