1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901584-1G
APOSOR901584-1GEA 71.5 CHF
APOSOR901584-1G
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one 98%
1,5-Naphthyridin-2(1H)-one
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11877925
CAS-Nummer: 10261-82-2