5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901582-1G OR901582-250MG
APOSOR901582-1GEA 575 CHF
APOSOR901582-1G APOSOR901582-250MG
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11215482
CAS-Nummer: 53004-19-6