(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901449-1G OR901449-5G
APOSOR901449-1GEA 362 CHF
APOSOR901449-1G APOSOR901449-5G
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₄
MW: 265.113 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD29035415
CAS-Nummer: 2377607-43-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable