1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR900848-10G
OR900848-1G
OR900848-5G
APOSOR900848-10GEA
1110
CHF
APOSOR900848-10G
APOSOR900848-1G
APOSOR900848-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine
Formel:
C₉H₁₀BrN MW: 212,086 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07374476 CAS-Nummer: 546115-65-5 |