3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900847-1G OR900847-500MG
APOSOR900847-1GEA 479 CHF
APOSOR900847-1G APOSOR900847-500MG
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368245
CAS-Nummer: 13626-59-0