Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR900846-5G
APOSOR900846-5GEA 126 CHF
APOSOR900846-5G
Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,135 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878545
CAS-Nummer: 1197-13-3