5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900845-1G OR900845-500MG
APOSOR900845-1GEA 820 CHF
APOSOR900845-1G APOSOR900845-500MG
5,5'-Dimethyldipyrromethane 95%
5,5'-Dimethyldipyrromethane
Formel: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174,242 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669617
CAS-Nummer: 99840-54-7