4-Thiophen-2-ylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Thiophen-2-yl)phenol
OR900821-1G
APOSOR900821-1GEA 193 CHF
APOSOR900821-1G
4-Thiophen-2-ylphenol 98%
4-Thiophen-2-ylphenol
Formel: C₁₀H₈OS
MW: 176,235 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797407
CAS-Nummer: 29886-65-5