Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900801-1G OR900801-5G
APOSOR900801-1GEA 323 CHF
APOSOR900801-1G APOSOR900801-5G
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236385
CAS-Nummer: 5894-79-1