tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(methylamino)propanoate
OR900796-1G OR900796-5G
APOSOR900796-1GEA 237 CHF
APOSOR900796-1G APOSOR900796-5G
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate
Formel: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.226 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275841
CAS-Nummer: 143707-72-6