4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900668-1G
OR900668-5G
APOSOR900668-1GEA
393
CHF
APOSOR900668-1G
APOSOR900668-5G
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07633880 CAS-Nummer: 478929-28-1 |