4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900652-10G
OR900652-1G
OR900652-5G
APOSOR900652-10GEA
905
CHF
APOSOR900652-10G
APOSOR900652-1G
APOSOR900652-5G
4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N-propylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06253037 CAS-Nummer: 27519-68-2 |