1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900531-1G
OR900531-5G
APOSOR900531-1GEA
184
CHF
APOSOR900531-1G
APOSOR900531-5G
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene 96%
1-Chloro-3-(ethoxymethyl)benzene
Formel:
C₉H₁₁ClO MW: 170,636 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23699511 CAS-Nummer: 68578-50-7 |