4-Propylbenzolsulfonylchlorid 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Propylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR9005-1G OR9005-5G
APOSOR9005-1GEA 27.9 CHF
APOSOR9005-1G APOSOR9005-5G
4-Propylbenzolsulfonylchlorid 96+%
4-Propylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Siedepunkt: 275…276 °C
Melting Pt: 20…22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041508
CAS-Nummer: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8,II