6-Methoxy-1-benzofuran 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxybenzofuran
OR900496-1G OR900496-250MG
APOSOR900496-1GEA 135 CHF
APOSOR900496-1G APOSOR900496-250MG
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
6-Methoxy-1-benzofuran
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,159 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656393
CAS-Nummer: 50551-63-8