N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl N-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phenyl)carbamate, 1,2-Diaminobenzene, 1,2-BOC protected
OR900427-1G OR900427-5G
APOSOR900427-1GEA 176 CHF
APOSOR900427-1G APOSOR900427-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₄
MW: 308,373 g/mol
Melting Pt: 104…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24465598
CAS-Nummer: 438533-54-1