5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900423-10G
OR900423-1G
OR900423-5G
APOSOR900423-10GEA
1040
CHF
APOSOR900423-10G
APOSOR900423-1G
APOSOR900423-5G
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Formel:
C₇H₁₂N₂O₂ MW: 156,182 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00033554 CAS-Nummer: 150226-22-5 |