3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900376-1G OR900376-5G
APOSOR900376-1GEA 110 CHF
APOSOR900376-1G APOSOR900376-5G
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
3-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08729289
CAS-Nummer: 15788-97-3