1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900371-1G
OR900371-5G
APOSOR900371-1GEA
0
CHF
APOSOR900371-1G
APOSOR900371-5G
1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00461771 CAS-Nummer: 79252-84-9 |