3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Ethylsulphonyl)aniline
OR900357-1G
OR900357-250MG
APOSOR900357-1GEA
696
CHF
APOSOR900357-1G
APOSOR900357-250MG
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
3-(Ethanesulphonyl)aniline
Formel:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185,243 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11189664 CAS-Nummer: 83164-93-6 |