4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900345-1G OR900345-25G OR900345-5G
APOSOR900345-1GEA 174 CHF
APOSOR900345-1G APOSOR900345-25G APOSOR900345-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11136694
CAS-Nummer: 1019619-83-0