1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900221-1G
OR900221-5G
APOSOR900221-1GEA
174
CHF
APOSOR900221-1G
APOSOR900221-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine
Formel:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,269 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00094104 CAS-Nummer: 32040-06-5 |