1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900208-1G
OR900208-5G
APOSOR900208-1GEA
174
CHF
APOSOR900208-1G
APOSOR900208-5G
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine
Formel:
C₉H₁₀ClNO MW: 183,635 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981552 CAS-Nummer: 1219940-12-1 |