N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900172-1G OR900172-5G
APOSOR900172-1GEA 170 CHF
APOSOR900172-1G APOSOR900172-5G
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₉NO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11850835
CAS-Nummer: 1593-60-8