1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900139-1G OR900139-5G
APOSOR900139-1GEA 262 CHF
APOSOR900139-1G APOSOR900139-5G
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18311888
CAS-Nummer: 91105-99-6