4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900067-1G
OR900067-5G
APOSOR900067-1GEA
283
CHF
APOSOR900067-1G
APOSOR900067-5G
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
4-(Allyloxy)benzonitrile
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,185 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09940590 CAS-Nummer: 33148-47-9 |