tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR900048-1G OR900048-250MG
APOSOR900048-1GEA 538 CHF
APOSOR900048-1G APOSOR900048-250MG
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₃N₃O₂
MW: 301,383 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17214276
CAS-Nummer: 1027911-78-9