1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR900017-10G OR900017-1G OR900017-5G
APOSOR900017-10GEA 634 CHF
APOSOR900017-10G APOSOR900017-1G APOSOR900017-5G
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene
Formel: C₁₀H₁₁BrClN
MW: 260,558 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18087713
CAS-Nummer: 1257664-93-9