5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-3-carboxypicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-cyanopyridine
OR8997-500MG OR8997-100MG
APOSOR8997-500MGEA 937 CHF
APOSOR8997-500MG APOSOR8997-100MG
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08543463
CAS-Nummer: 914637-97-1