6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Chloro-6-sulphopyridine
OR8995-100MG
OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA
87.2
CHF
APOSOR8995-100MG
APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Formel:
C₅H₄ClNO₃S MW: 193,608 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114209 CAS-Nummer: 133145-15-0 UN: 2585 ADR: 8,III |