3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 227 CHF
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formel: C₉H₉BrO₂
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08543447
CAS-Nummer: 49617-80-3
UN: 3265
ADR: 8,III