1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8862-1G OR8862-250MG
APOSOR8862-1GEA 34.4 CHF
APOSOR8862-1G APOSOR8862-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Formel: C₁₈H₂₅BN₂O₄
Melting Pt: 110…113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437629
CAS-Nummer: 864771-44-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III