4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-[4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 262 CHF
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₂
Melting Pt: 167…170.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690322
CAS-Nummer: 124035-23-0