4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzylamine
OR8689-1G OR8689-250MG
APOSOR8689-1GEA 387 CHF
APOSOR8689-1G APOSOR8689-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formel: C₁₃H₂₁N₃
MW: 219,326 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690316
CAS-Nummer: 448934-01-8