4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(4-Formylphenyl)-4-methylhomopiperazine, 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzaldehyde
OR8679-1G
OR8679-5G
APOSOR8679-1GEA
868
CHF
APOSOR8679-1G
APOSOR8679-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O Melting Pt: 44…46 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08690314 CAS-Nummer: 166438-86-4 UN: 3259 ADR: 8,III |