2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(4-Formylpyridin-2-yl)pyrrolidine, 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-4-carboxaldehyde
OR8674-1G OR8674-250MG
APOSOR8674-1GEA 436 CHF
APOSOR8674-1G APOSOR8674-250MG
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,215 g/mol
Melting Pt: 68…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690286
CAS-Nummer: 898289-23-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II