2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Formyl-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene, 5-Formyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole
OR8672-100MG OR8672-1G OR8672-5G
APOSOR8672-100MGEA 95.8 CHF
APOSOR8672-100MG APOSOR8672-1G APOSOR8672-5G
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₉NOS
MW: 203,26 g/mol
Melting Pt: 72…75 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08690246
CAS-Nummer: 857284-11-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III