N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8635-1G
OR8635-250MG
APOSOR8635-1GEA
308
CHF
APOSOR8635-1G
APOSOR8635-250MG
N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 90%
N-Methyl-5-(aminomethyl)-7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formel:
C₈H₁₀BrNO₂S MW: 264,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08690308 CAS-Nummer: 886851-54-3 UN: 2735 ADR: 8,III |