1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Bromophenyl)cyclopropane
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 40.1 CHF
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Br
MW: 197,072 g/mol
Siedepunkt: 231 °C
Melting Pt: 15 °C
Dichte: 1.474 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00101828
CAS-Nummer: 1124-14-7