2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8553-1G
OR8553-5G
APOSOR8553-1GEA
26.2
CHF
APOSOR8553-1G
APOSOR8553-5G
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Formel:
C₇H₇BrO₂S MW: 235,098 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04117938 CAS-Nummer: 58267-85-9 |