4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 4-(2-bromophenyl)piperazine-1-carboxylate, 1-(2-Bromophenyl)-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine
OR8539-1G OR8539-500MG
APOSOR8539-1GEA 172 CHF
APOSOR8539-1G APOSOR8539-500MG
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
MW: 341.243 g/mol
Dichte: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064040
CAS-Nummer: 494773-35-2