Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (4-Bromophenoxy)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-bromophenoxy)ethanoate
OR8536-5G OR8536-250MG OR8536-1G
APOSOR8536-5GEA 0 CHF
APOSOR8536-5G APOSOR8536-250MG APOSOR8536-1G
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,097 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462746
CAS-Nummer: 6964-29-0