4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-isocyanatobenzene
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 69.8 CHF
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Siedepunkt: 236…237 °C
Dichte: 0.986 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 98.9 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040718
CAS-Nummer: 1943-67-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III