Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8306-1G OR8306-5G OR8306-10G
APOSOR8306-1GEA 123 CHF
APOSOR8306-1G APOSOR8306-5G APOSOR8306-10G
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₃
Melting Pt: 44…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276586
CAS-Nummer: 36389-07-8