Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8162-100MG OR8162-500MG
APOSOR8162-100MGEA 385 CHF
APOSOR8162-100MG APOSOR8162-500MG
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Formel: C₁₅H₂₁NO₆
MW: 311,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00057920
CAS-Nummer: 3554-93-6