(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-[(Chlorocarbonyl)methyl]naphthalene, 2-(Naphthalen-2-yl)acetyl chloride, 2-(Naphth-2-yl)ethanoyl chloride
OR8139-10G
OR8139-1G
OR8139-250MG
APOSOR8139-10GEA
453
CHF
APOSOR8139-10G
APOSOR8139-1G
APOSOR8139-250MG
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Formel:
C₁₂H₉ClO MW: 204,652 g/mol Melting Pt: 60…61 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02180524 CAS-Nummer: 37859-25-9 UN: 3261 ADR: 8,III |